37275
(+)-Dihydrocarvone
mixture of isomers
Sinónimos:
(2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanone
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +20±2°, neat
composición
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
índice de refracción
n20/D 1.471
densidad
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes, which show potent anti-malarial activity.[4]
- Synthesis of an epoxylactone by oxidation, which can undergo copolymerization with ε-caprolactone to form cross-linked copolymers with shape memory properties.[2]
- Synthesis of α-Cyperone, a eudesmane type sesquiterpenoid compound with potent insecticidal activity.[5]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?