Merck
439061
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
99%
Sinónimos:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 86,90
US$ 86,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 86,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1906573
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 86,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −22°, neat
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clave InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Isopulegol is monoterpene alcohol, a useful ingredient for the production of fragrances in perfume industries. It is also used as a starting material in the manufacture of menthol by the hydrogenation process. Menthol is an important component in cosmetics, pharmaceuticals, and toothpaste.[1][2]
Aplicación
(−)-Isopulegol can be used as a starting material for the enantioselective preparation of:      
  • 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.[3],·        
  • Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.[4]
  • Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.[5]     
  • p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis of octahydro-2H-chromen-4-ol from vanillin and isopulegol over acid modified montmorillonite clays: Effect of acidity on the Prins cyclization
Timofeeva MN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 398, 26-34 (2015)
Enantioselective synthesis of three stereoisomers of 5, 9-dimethylpentadecane, sex pheromone component of Leucoptera coffeella, from (-)-isopulegol
Moreira JA and Correa AG
Tetrahedron Asymmetry, 14(23), 3787-3795 (2003)
Green synthesis of (-)-isopulegol from (+)-citronellal: application to essential oil of citronella
Jacob RG, et al.
Tetrahedron Letters, 44(18), 3605-3608 (2003)
Synthesis and Absolute Configuration at C (8) of `p-Menthane-3, 8, 9-triol?Derived from (-)-Isopulegol
Yuasa Y and Yuasa Y
Helvetica Chimica Acta, 87(10), 2602-2607 (2004)
Cyclization of (+)-citronellal to (?)-isopulegol catalyzed by H 3 PW 12 O 40/SiO 2.
da Silva KA, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 425-429 (2004)