M39105
3-Methyl-2-cyclohexenone
98%, Stabilized
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the total synthesis of (−)-ar-tenuifolene, a naturally occurring aromatic sesquiterpene.[2]
- To synthesize an organic building block 2-trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone.[3]
- In the total synthesis of natural diterpenoids (+)-taiwaniaquinone H and (+)-dichroanone.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?