Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
741859
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
solid
impurities
≤2.0% water
mp
40-44 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
1,3-Diamino-2-propanol was used in the synthesis of poly(2-hydroxypropylene imine), poly(2-hydroxypropylene imine ethylene imine) and poly(hydroxypropylene imine propylene imine).[1] It was also used in the synthesis of tetranuclear mixed ligand copper(II) complex of a pyrazole containing Schiff base and a hydroxyhexahydropyrimidylpyrazole group.[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diamino-2-propanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?