357960
1-Isoquinolinyl phenyl ketone
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
Clave InChI
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)