Merck
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate
99%
Sinónimos:
Trisodium HEDTA hydrate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 52,30
1 KG
US$ 210,00
3 KG
US$ 441,00
US$ 52,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 52,30
1 KG
US$ 210,00
3 KG
US$ 441,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
344.20 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clave InChI
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate can be used as a complexing agent in combination with thiourea and its derivatives to enhance the deposition rate of electroless copper plating solutions.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)