301884
Phenyl 2-pyridyl ketoxime
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
cadena SMILES
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
Clave InChI
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?