Merck
347272
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
116-118 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)n1nnc2ncccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c1-5(12)11-6-3-2-4-8-7(6)9-10-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
SDYATKOQVBKTLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Solid-phase synthesis of carpanone-based inhibitors of exocytosis from Golgi apparatus
  • Preparation selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inactivators
  • Acetylation of amines
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)