Merck
361011
Sigma-Aldrich
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 325,00
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
208 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
c1cnc2nn[nH]c2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-4-5(6-3-1)8-9-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
Clave InChI
VQNDBXJTIJKJPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine belongs to the class of triazolopyridine.[1] It reacts with europium under solvothermal conditions in pyridine to yield the homoleptic framework containing EuII centers that are icosahedrally coordinated by the 12 nitrogen atoms of six chelating ligands.[2] The surface-enhanced Raman (SER) spectra of 1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine adsorbed on silver hydrosols is studied in the region 3500-100cm-1.[3]
Aplicación
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine (1,2,3-Triazolo(5,4-b)pyridine) may be used:
  • as starting reagent in the synthesis of 2,4,8,10-tetranitro-5H-pyrido[3″,2″:4′,5′] [1,2,3] triazolo [1′,2′:1,2] [1,2,3]- triazolo [5,4-b]-pyridin-6-ium inner salt[4]
  • in the pesticide synthesis[5]
  • as an entry to mesoionic heteropentalene derivatives[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yifang Zhang et al.
Talanta, 219, 121356-121356 (2020-09-06)
Chemical derivatization of glycans is a common strategy to increase the analytical performance of MALDI-MS-based glycan profiling techniques. Hydrazide, one of the most popular tags, offers important advantages including allowing purification-free procedures. Several hydrazides have thus been used for glycomics
(Infinity)3[Eu(Tzpy)2]: a homoleptic framework containing [Eu(II)N12] icosahedra.
Klaus Müller-Buschbaum et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(23), 4385-4387 (2007-05-05)
Bull. Soc. Chim. Belg., 95, 1107-1107 (1986)
The Chemistry of the [1, 2, 3] Triazolo [1, 5-a] pyridines: An Update.
Jones G and Abarca B.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 100, 195-252 (2010)
A review of energetic materials synthesis.
Pagoria PF, et al.
Thermochimica Acta, 384(1), 187-204 (2002)