Merck
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Sinónimos:
1,3-Difluoro-2-propanone
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 151,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.371
densidad
1.307 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Clave InChI
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
124.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)