339725
Chloromethane solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Sinónimos:
Methyl chloride
Seleccione un Tamaño
US$ 393,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 393,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
<0.005% water
densidad
0.765 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Información legal
Opcional
adaptador de entrada de la membrana de goma
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?