294799
Chloromethane solution
1.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
Methyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in diethyl ether
impurezas
<0.005% water
densidad
0.742 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Información legal
Opcional
adaptador de entrada de la membrana de goma
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Ozone 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?