Merck
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Tetraethoxygermanium
About This Item
Fórmula lineal:
Ge(OC2H5)4
Número de CAS:
Peso molecular:
252.88
Beilstein:
3661173
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: germanium
reagent type: catalyst
impurezas
≤0.01% Si
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sol-gel intermediate for optical fibers[1] and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.[2]
Otras notas
Contains toluene
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)