Merck
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Germanium tetraiodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
GeI4
Número de CAS:
Peso molecular:
580.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
Clave InChI
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)