Merck
131903
Sigma-Aldrich
Ortosilicato de tetraetilo
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Silicato de tetraetilo, TEOS, Tetraetoxisilano, Tetraetoxisilicio(IV), Tetraetóxido de silicio, Éster tetraetílico del ácido ortosilícico
About This Item
Fórmula lineal:
Si(OC2H5)4
Número de CAS:
Peso molecular:
208.33
Beilstein/REAXYS Number:
1422225
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
7.2 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
General description
El ortosilicato de tetraetilo (TEOS) es un alcóxido líquido incoloro muy utilizado como precursor para la colocación de películas delgadas de dióxido de silicio (SIO2). También se utiliza en hidrogeles, sistemas nanoparticulados de administración de fármacos y reticulación química de polímeros.
Application
El ortosilicato de tetraetilo se puede utilizar:
  • Como un antidisolvente para fabricar una capa eficiente de perovskita destinada a células solares planas invertidas con una mayor eficiencia de conversión de energía y reproducibilidad. El TEOS ayuda a lograr películas de perovskita de alta calidad con una densidad reducida de defectos y, por lo tanto, una recombinación más lenta del portador.
  • Como precursor sol-gel para sintetizar recubrimientos antirreflectantes autolimpiantes de SIO2-Tio2 para células solares.
  • Para fabricar membranas híbridas reticuladas funcionalizadas de nanosílice para aplicaciones de celdas de combustible con membrana de intercambio de protones. Estas membranas tienen una mejor conductividad de protones y estabilidad térmica.
  • Preparar un separador de matriz de poli(fluoruro de vinilideno)/TEOS para mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio. El separador exhibe una excelente retención de electrólitos y humectabilidad.
Interaccionará con la dodecilamina en la formación de compuestos de intercalación de H+-magadiita y se utilizó en un estudio de vidrios bioactivos de metales mixtos.
Utilizado normalmente como precursor para preparar xerogeles
Features and Benefits
  • Excelente adherencia a los sustratos
  • Disposición de película uniforme
  • Reticulante para introducir hebras de polímero en hidrogel
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Olinka Ramírez-Soto et al.
Science advances, 6(34), eaba4330-eaba4330 (2020-09-03)
Colliding drops are encountered in everyday technologies and natural processes, from combustion engines and commodity sprays to raindrops and cloud formation. The outcome of a collision depends on many factors, including the impact velocity and the degree of alignment, and
Geetha B Heggannavar et al.
ACS omega, 3(7), 8017-8026 (2018-08-09)
Brain glioma is the most lethal type of cancer, with extremely poor prognosis and high relapse. Unfortunately, the treatment of brain glioma is often limited because of the low permeability of anticancer drugs across the blood-brain barrier (BBB). To circumvent
Lin Zhao et al.
ACS nano, 13(7), 7508-7516 (2019-06-15)
Heat at intermediate temperatures (120-220 °C) is in significant demand in both industrial and domestic sectors for applications such as water and space heating, steam generation, sterilization, and other industrial processes. Harnessing heat from solar energy at these temperatures, however
Valeria De Matteis et al.
Nanoscale research letters, 14(1), 109-109 (2019-03-30)
The nowadays growing use of nanoparticles (NPs) in commercial products does not match a comprehensive understanding of their potential harmfulness. More in vitro investigations are required to address how the physicochemical properties of NPs guide their engulfment within cells and
Nils R Blumenthal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16124-16129 (2014-10-29)
Extracellular soluble signals are known to play a critical role in maintaining neuronal function and homeostasis in the CNS. However, the CNS is also composed of extracellular matrix macromolecules and glia support cells, and the contribution of the physical attributes
Artículos
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.