337633
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
46-48 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H4ClF6N/c12-7-4-8(11(16,17)18)19-9-5(7)2-1-3-6(9)10(13,14)15/h1-4H
Clave InChI
ZSQOESPYYNJBCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)