B34680
Biphenyl-4-carboxaldehyde
99%
Sinónimos:
4-Phenylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
184 °C/11 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
InChI key
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
352.0 - 381.9 °F
flash_point_c
177.8 - 194.4 °C