Merck
336858
Sigma-Aldrich
Dichloroethylphosphine
95%
Sinónimos:
Ethyldichlorophosphine, Ethylphosphorous dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5PCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
Clave InChI
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst in palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)