762334
Diethyl methylphosphonite
97%
Sinónimos:
Diethoxymethylphosphine
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.419
densidad
0.907 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(C)OCC
InChI
1S/C5H13O2P/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
NSSMTQDEWVTEKN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?