Merck
389560
Sigma-Aldrich
Phenylphosphonic dichloride
technical grade, 90%
Sinónimos:
Benzenephosphonic dichloride, Benzenephosphonyl chloride, Phenyldichlorophosphine oxide, Phenylphosphonyl dichloride, Phenylphosphoryl dichloride, P,P-Dichlorophenylphosphine oxide
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 111,00
500 ML
US$ 463,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 111,00
500 ML
US$ 463,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5POCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.98
Beilstein:
1072240
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
densidad
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP(Cl)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phenylphosphonic dichloride (PPDC) is an organophosphorus compound with flame-retardant properties.[1]
It can be used:
  • In the synthesis of PBPP (3,9-diphenyl-3,9-dioxa-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro-5,5-undecane), another organo-phosphorus flame retardant.[2]
  • As a reactant in the synthesis of perfluoroalkyl(phenyl)phosphinic acids from perfluoroalkyl Grignard reagents.[3]
  • As a starting material for the synthesis of benzoxazine monomer containing phenylphosphine oxide which can be polymerized via ring-opening polymerization.[4]
  • As a chlorinating agent for the conversion of thienopyrimidinedione into 4,6-dichlorothienopyrimidine.[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
399.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
204 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Thermal degradation properties of wood reacted with diethylchlorophosphate or phenylphosphonic dichloride as potential flame retardants
Ellis WD, et al.
Wood and Fiber Science, 19(4), 439-445 (2007)
A study of the reaction of perfluoroalkyl Grignard reagents with phosphoryl chloride and phenylphosphonic dichloride
Hosein AI and Caffyn AJM
Dalton Transactions, 41(43), 13504-13508 (2012)
Synthesis and applications of biscyclic phosphorus flame retardants
Hoang D and Kim J
Polymer Degradation and Stability, 93(1), 36-42 (2008)
Thienopyrimidine-based P2Y12 platelet aggregation inhibitors
Kortum SW, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5919-5923 (2009)
Synthesis, characterization and thermal degradation of functional benzoxazine monomers and polymers containing phenylphosphine oxide.
Choi S-W, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(5), 1166-1178 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf