235229
Methyl dichlorophosphite
technical grade
Sinónimos:
Methyl phosphorodichloridite
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
densidad
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
Clave InChI
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides
- 2-(2-iodophenyl)ethyl methyl phosphite derivative of an alcohol
- deoxyoligonucleotides on a polymer support
- cis- and trans-2-oxo-2-propionyl-1,3,2-oxazaphosphorinane
- phosphorodichloridothioates
- oxazaphosphorinanes
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?