Merck
332062
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tributylphosphine)nickel(II)
Sinónimos:
NSC 54233
About This Item
Fórmula lineal:
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
534.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
43-45 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Wenkert arylations
  • Regioselective [2+2+2] cycloadditions
  • Polymerization reactions
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.