Merck
331708
Sigma-Aldrich
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
99%
Sinónimos:
NiBr2(PPh3)2, bis(triphenylphosphine)nickel(II) bromide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 162,00
50 G
US$ 766,00
US$ 162,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 162,00
50 G
US$ 766,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2NiBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
743.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
219-223 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalysts for the cross-coupling reactions, C-X bond reduction, homocoupling of Csp2 halides, displacement of aryl halides, and oligomerization of dienes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takagi, K.; Sakakibara, Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1957-1957 (1989)
Kalinin, V. N.
Synthesis, 413-413 (1992)
Ho, K. M.; Lam, C. H.; Luh, T.-Y.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4474-4474 (1989)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.