325260
Methyl glycolate
98%
Sinónimos:
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
Productos recomendados
vapor density
3.12 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
17 mmHg ( 52 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
InChI key
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?