Merck
364843
Sigma-Aldrich
Ethyl glycolate
98%
Sinónimos:
2-Hydroxyacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxyacetate, Ethyl hydroxyacetate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 100,00
25 G
US$ 351,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 100,00
25 G
US$ 351,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
104.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CCOC(=O)CO
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl glycollate is an ester. Microwave spectra of ethyl glycollate and its deuterated species has been reported.[1]
Aplicación
Ethyl glycollate is an important building block for the preparation of medicinal compounds and agrochemicals.[2] It may be used:
  • as starting reagent in the synthesis of 2-ferrocenylfuran[3]
  • as substrate during the polycondensation of α-hydroxy acids by enzymes and polyethylene glycol (PEG)-modified enzymes[4]
  • in the synthesis of poly(PDL-GA) copolymers, via enzymatic catalysis[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polycondensation of a-hydroxy acids by enzymes or PEG-modified enzymes in organic media.
Ohya Y, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 32(2), 179-190 (1995)
Microwave spectrum, conformational equilibrium and Ab initio computations for ethyl glycolate.
Marstokk KM and M?llendal H.
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 46, 1183-1183 (1992)
Synthesis of ferrocenyl-substituted heterocycles: the beneficial effect of the microwave irradiation.
Puciova M, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59(1), 175-185 (1994)
Aldrichimica Acta, 23, 51-51 (1990)
Copolymers of ethyl glycolate and ?-pentadecalactone: Enzymatic synthesis and solid-state characterization.
Mazzocchetti L, et al.
Eur. Polymer J., 47(5), 942-948 (2011)