311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
99%
Sinónimos:
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
93-95 °C (lit.)
cadena SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Clave InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)