Merck
307246
Sigma-Aldrich
3-Butenal diethyl acetal
97%
Sinónimos:
4,4-Diethoxy-1-butene
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
Clave InChI
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)