Merck
293067
Sigma-Aldrich
Succinonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
NCCD2CD2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
84.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
49-56 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
Clave InChI
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)