Merck
491136
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Butanediamine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride, Putrescine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 2.740,00
US$ 2.740,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 2.740,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CD2CD2CH2NH2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.740,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2;;
Clave InChI
XXWCODXIQWIHQN-RIZDZYNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dana M Hardbower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E751-E760 (2017-01-18)
Macrophage activation is a critical step in host responses during bacterial infections. Ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine metabolism, has been well studied in epithelial cells and is known to have essential roles in many different cellular functions.