Merck
722790
Sigma-Aldrich
trans-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
trans-Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5C13H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
287.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
mp
42-44 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)