290424
2,5-Difluorophenylacetic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of 2,2-dimethyl-4-(2,5-difluorophenyl)-5-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-3(2H)-furanone.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)