Merck
708186
Sigma-Aldrich
α,α-Difluorophenylacetic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 92,00
US$ 92,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 92,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-75 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)