Merck
290173
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzaldehyde
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 71,40
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 71,40
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
142.10
Beilstein:
2573392
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
densidad
1.296 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Clave InChI
ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The 19F{′H} spectra of 3,5-difluorobenzaldehyde at low temperature in dimethyl ether solution was studied[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A positive 6 J (H, CHO) in some meta derivatives of benzaldehyde. A simple model.
Canadian Journal of Chemistry, 67(5), 827-830 (1989)
Rasa Keruckiene et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 16, 1142-1153 (2020-06-20)
Three compounds, bearing a quinazoline unit as the acceptor core and carbazole, dimethyldihydroacridine, or phenothiazine donor moieties, were designed and synthesized in two steps including a facile copper-catalyzed cyclization and a nucleophilic aromatic substitution reaction. The photophysical properties of the