Merck
446572
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 89,70
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 89,70
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
111-114 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)Cc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Clave InChI
QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Primary ion production from various gases in spontaneous desorption.
Park MA and Schweikert EA.
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 128(1), 107-113 (1993)
Surfactant-free emulsion electrosynthesis via power ultrasound: electrocatalytic formation of carbon-carbon bonds.
Davies TJ, et al.
Green Chemistry, 4(6), 570-577 (2002)
New C~ 2-Fragment for Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Indoles.
Cho CS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 832-832 (2007)
Cyclodextrins as chiral stationary phases in capillary gas chromatography. Part IV: Heptakis (2, 3, 6-tri-O-pentyl)-?-cyclodextrin.
Konig WA, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 12(1), 35-39 (1989)
Synthesis of 2, 2-Dialkylcyclopropane Nitriles1.
Nelson ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3467-3469 (1957)