264458
3,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
densidad
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?