288934
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
chunks
mp
75-77 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
InChI key
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?