359378
N-Isopropylmethylamine
98%
Sinónimos:
N-Methylisopropylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
4.15 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
densidad
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-25.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?