Merck
411310
Sigma-Aldrich
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O213C13CH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
431.27
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Formulario
solid
mol peso
431.23 by atom % calculation
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
152-154 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
Clave InChI
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)