Merck
263397
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
307.03
Beilstein:
656506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
densidad
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
Clave InChI
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide has been used:
  • as derivatization reagent in detection of uracil in DNA by GC and negative chemical ionization mass spectrometry[1]
  • in enantioselective synthesis of non-peptidic neurokinin NK1 receptor antagonist, L-733,060[2]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B C Blount et al.
Analytical biochemistry, 219(2), 195-200 (1994-06-01)
A sensitive method using gas chromatography and negative chemical ionization mass spectrometry for the detection of uracil in DNA is described. Uracil DNA glycosylase is used to specifically cleave uracil from DNA. Once removed, uracil is derivatized with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Stereoselective synthesis of L-733,060.
Bhaskar G and Venkateswara Rao B.
Tetrahedron Letters, 44(5), 915-917 (2003)