Merck
263451
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
98%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 190,00
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 190,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3F2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1Br
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clave InChI
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Three-component coupling reaction of 1-bromo-2,6-difluorobenzene with benzyne and isocyanides has been reported[1].
Aplicación
1-Bromo-2,6-difluorobenzene has been used in the synthesis of tris(fluorophenyl)boranes[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Three-component coupling of arynes and organic bromides.
Hiroto Yoshida et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9676-9679 (2011-09-03)
Juan A Nicasio et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(33), 11016-11020 (2013-07-03)
An analysis of the metal-free reduction of electron deficient olefins by frustrated Lewis pairs indicates that the rate-determining step might be either the heterolytic cleavage of H2 to form an -onium borohydride salt, or the subsequent transfer of the hydride
Ji Gwang Yu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(63), 16044-16050 (2017-08-24)
Four dibenzofuran-type host materials substituted with a carbazolylcarbazole moiety were synthesized to investigate the effect of substitution position on the material parameters and device performances of host materials. The carbazolylcarbazole moiety was substituted at the 1-, 2-, 3-, and 4-positions