256323
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.520 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)