Merck
256234
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 145,00
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 145,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
269.79
Beilstein:
3788921
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
142-144 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1