Merck
253170
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydrofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
103174
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
Clave InChI
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Adsorption and thermal chemistry of 2,5-dihydrofuran on Pd (111) has been studied by high-resolution electron energy loss spectroscopy and temperature-programmed desorption[1]. Free jet millimetre wave spectrum of the 2,5-dihydrofuran-argon molecular complex has been investigated in the frequency range 60-78GHz[2].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both