B86206
cis-2-Butene-1,4-diol
97%
Sinónimos:
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
mp
4-10 °C (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
Clave InChI
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver,Kidney,Blood
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)