477516
N-Boc-2,5-dihydro-1H-pyrrole
96%
Sinónimos:
tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-5H,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
YEBDZDMYLQHGGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
178.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
81.1 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)