252441
Rhodamine 6G perchlorate
Dye content 99 %
Seleccione un Tamaño
US$ 168,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 168,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
solid
composición
Dye content, 99%
mp
263-265 °C (lit.)
λmáx.
528 nm
cadena SMILES
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClHO4/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;2-1(3,4)5/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/b30-24+;
Clave InChI
HDAFVOZRAUFNQH-WTKGSRSZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.