283924
Rhodamine B isothiocyanate
mixed isomers
Sinónimos:
RBITC
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
purple to violet
red to red-brown
solubilidad
methanol: 10 mg/mL
λmáx.
555 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- labeling immunoglobulins
- as a fluorescent probe of living cells
- RBITC-Iabeled molecules like dextrans have been applied as probes of a cell′s endocytic activity and to mark cells to allow their subsequent migration to be detected
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?