83695
Rhodamine 110 chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (UV)
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.0% (UV)
Formulario
crystals
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Clave InChI
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?