Merck
243078
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
Sinónimos:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 93,40
US$ 93,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 93,40
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
US$ 93,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
impurezas
<9.0% sodium sulfate
cadena SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute