Merck
542334
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Sinónimos:
Éter de nonilfenil polioxietileno (9), ramificado
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 160,00
1 KG
US$ 768,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 160,00
1 KG
US$ 768,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)n · C15H24O · n=9-10
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average Mn 617
Nivel de calidad
bp
250 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
Descripción general
IGEPAL® CO-630 es un etoxilato alquilfenol utilizado fundamentalmente como tensioactivo aniónico. Pertenece a la serie de tensioactivos IGEPAL, que tienen cadenas hidrófobas. Entre sus propiedades se cuentan una baja tensión superficial, baja sensibilidad, y biocompatibilidad. [1][2][3]
Aplicación
Tensioactivo no iónico
Información legal
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Wetting of TX-100 and Igepal CO-630 Surfactants on a PTFE Surface
Biswal NR and Paria S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10), 6138-6145 (2011)
Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles
Sondi I, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 260(1), 75-81 (2003)
Viktorija Herceg et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
Cyclopeptidic chemotherapeutic prodrugs (cPCPs) are macromolecular protease-sensitive doxorubicin (DOX) prodrugs synthesized from a cyclodecapeptidic scaffold, termed Regioselectively Addressable Functionalized Template (RAFT). In order to increase the chemotherapeutic potential of DOX and limit its toxicity, we used a Cathepsin B (Cat
Wettability of a PTFE surface by cationic-non-ionic surfactant mixtures in the presence of electrolytes
Chaudhuri RG, et al.
Soft Matter, 8(20), 5429-5433 (2012)
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. IGEPAL® CO-630のSDSの9. 物理的及び化学的性質に「水溶性 可溶」と記載されている一方で、15. 適用法令に「非水溶性液体」と記載されている。どちらが正しいのでしょうか?
    1 answer
    1. While the solubility of this product in water is not tested, it is typically used in aqueous environments and appears to be soluble/miscible to at least working concentrations. See the links below to the SDS as well as the PubChem listing for more information:
      542334 SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/542334
      PubChem for CAS 68412-54-4
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24773#section=Melting-Point
      Helpful?
  4. Does this undergo no known degradation when used as follows: A10 % volume solution in water at 50°C for 1000 h of testing?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined.
      Helpful?
  5. What is the concentration of Product 542334, IGEPAL® CO-630?
    1 answer
    1. Based on a reported density of 1.056 g/mL at 25 °C(lit.), and a reported average molecular weight of Mn ~617. The approximate molar concentration is 1.7 M.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What physical form is Product 542334, IGEPAL® CO-630?
    1 answer
    1. This product is a liquid.
      Helpful?
  8. What is the cloud point of Product 542334, IGEPAL® CO-630?
    1 answer
    1. The cloud point of a 1% solution is 52°C-56°C.